Wichtige Dokumente
473235
N,N-Diethylhydroxylamin -Lösung
85 wt. % in H2O
Synonym(e):
N-Hydroxydiethylamine, DEHA, Diethylhydroxylamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Konzentration
85 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.419
bp
125-130 °C
mp (Schmelzpunkt)
−25 °C
Dichte
0.902 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCN(O)CC
InChI
1S/C4H11NO/c1-3-5(6)4-2/h6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
FVCOIAYSJZGECG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
113.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?