Merck
72844
Supelco
Tris(2-ethylhexyl)trimellitat
analytical standard
Synonym(e):
Trioctyltrimellitat, Tris-(2-ethylhexyl)-trimellitat
About This Item
Lineare Formel:
C6H3-1,2,4-[CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
546.78
Beilstein:
2683525
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
bp
414 °C (lit.)
Dichte
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C33H54O6/c1-7-13-16-25(10-4)22-37-31(34)28-19-20-29(32(35)38-23-26(11-5)17-14-8-2)30(21-28)33(36)39-24-27(12-6)18-15-9-3/h19-21,25-27H,7-18,22-24H2,1-6H3
InChIKey
KRADHMIOFJQKEZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
435.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
224 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)