Wichtige Dokumente
473111
Lithium-6Li2-carbonat
95 atom % 6Li
Synonym(e):
Carbolithium-6, Carbonic acid lithium-6 salt, Lithium carbonate-6Li2
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
95 atom % 6Li
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
720 °C (lit.)
Massenverschiebung
M-2
SMILES String
[6Li+].[6Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i;2*1-1
InChIKey
XGZVUEUWXADBQD-OUDCDBHYSA-L
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?