Wichtige Dokumente
426148
Borsäure-11B
≥99 atom % 11B
Synonym(e):
11B Labeled boric acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 11B
Qualitätsniveau
Dichte
1.435 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
depleted
SMILES String
O[11B](O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H/i1+0
InChIKey
KGBXLFKZBHKPEV-IGMARMGPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
426148-25G | 4061838204325 |
426148-5G | 4061838204332 |