Wichtige Dokumente
471321
2-(Diethylamino)ethanol
≥99.5%
Synonym(e):
N,N-Diethylethanolamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.04 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Expl.-Gr.
11.7 %
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
161 °C (lit.)
Dichte
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
CCN(CC)CCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
122.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
50 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
471321-500ML | 4061832359885 |
471321-100ML | 4061837015267 |
471321-18L | 4061832359878 |
471321-2L | 4061837015274 |