Merck
461822
Sigma-Aldrich
Dichlor-bis(indenyl)titan(IV)
Synonym(e):
Bisindenyltitanium dichloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14Cl2Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: titanium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
190-200 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Ti]123456789(Cl)C%10C1=C2[C]3%11=[C]4%10C=CC=C%11.C%12=C[C]5%13=[C]6(C=C%12)C7=C8C9%13
InChI
1S/2C9H7.2ClH.Ti/c2*1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1;;;/h2*1-7H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
JXBKMHHGNJJERO-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organometallics, 12, 559-559 (1993)