Wichtige Dokumente
234826
Bis(cyclopentadienyl)titan(IV)-dichlorid
97%
Synonym(e):
Di-(cyclopentadienyl)-titan(IV)-dichlorid, Titanocen-dichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Eignung der Reaktion
core: titanium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
260-280 °C (dec.) (lit.)
Dichte
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Ti]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.Ti/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
XKLWATAZDMHTSH-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?