Merck
450170
Sigma-Aldrich
Bariumhydroxid Hydrat
99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Barium dihydroxide hydrate
About This Item
Lineare Formel:
Ba(OH)2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.34 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
for analytical purposes
Assay
99.995% trace metals basis
Form
crystalline
Zusammensetzung
Degree of hydration, ~8
Verunreinigungen
≤2.0% BaCO3 by HCl
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
78 °C (lit.)
Dichte
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.3H2O/h;3*1H2/q+2;;;/p-2
InChIKey
GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)