Wichtige Dokumente
433373
Bariumhydroxid
technical grade, ~95%
Synonym(e):
Barium dihydroxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
~95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Dichte
2.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O[Ba]O
InChI
1S/Ba.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChIKey
RQPZNWPYLFFXCP-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
433373-1KG | 4061832109947 |
433373-250G | 4061838451262 |