Wichtige Dokumente
441554
Nα-Acetyl-L-asparagin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
168-170 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O4/c1-3(9)8-4(6(11)12)2-5(7)10/h4H,2H2,1H3,(H2,7,10)(H,8,9)(H,11,12)/t4-/m0/s1
InChIKey
HXFOXFJUNFFYMO-BYPYZUCNSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)