Wichtige Dokumente
440221
Trimethoxy(vinyl)silan
97%
Synonym(e):
Dow Corning® Produkt Q9-6300, (Trimethoxysilyl)ethylen, Ethenyltrimethoxysilan, Vinyltrimethoxysilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.392 (lit.)
bp
123 °C (lit.)
Dichte
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CO[Si](OC)(OC)C=C
InChI
1S/C5H12O3Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H,1H2,2-4H3
InChIKey
NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
440221-100ML | 4061832253176 |
440221-1L | 4061837486111 |