Wichtige Dokumente
394920
1-(Trifluoracetyl)imidazol
for GC derivatization, LiChropur™
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for GC derivatization
LiChropur™
Assay
>98%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
137 °C (lit.)
45-46 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
1.442 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)4(11)10-2-1-9-3-10/h1-3H
InChIKey
SINBGNJPYWNUQI-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?