Merck
524891
Sigma-Aldrich
1-(Triphenylmethyl)imidazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H18N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
97%
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
220-224 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H18N2/c1-4-10-19(11-5-1)22(24-17-16-23-18-24,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-18H
InChIKey
NPZDCTUDQYGYQD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-(Triphenylmethyl)imidazole is an imidazole derivative.
Anwendung
1-(Triphenylmethyl)imidazole may be used in the synthesis of 1,2,5-trisubstituted imidazole derivatives.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
2, 5-Dilithiation of N-protected imidazoles. Syntheses of 2, 5-disubstituted derivatives of 1-methoxymethyl-, 1-triphenylmethyl-, and 1-(N, N-dimethylsulphonamido)-imidazole.
Chadwick DJ and Ngochindo RI.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 481-486 (1984)