Merck
389137
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxyethyl)-β-cyclodextrin
extent of labeling: ~0.7 mol per mol cellulose
Synonym(e):
2-HE-β-CD, 2-hydroxyethyl-β-CD, HP-β-CD
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
Optische Aktivität
[α]20/D 120 to 140°, c = 1 in H2O
Kennzeichnungsgrad
~0.7 mol per mol cellulose
mp (Schmelzpunkt)
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O1C2OC(C(OC3OC(C(OC4OC(C(OC5OC(C(OC6OC(C(OC7OC(C(OC8OC(C1C(C8OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C7OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C6OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C5OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C4OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C3OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C2OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C
InChI
1S/C84H154O56/c1-29(85)106-22-50-57-64(113-36(8)92)71(120-43(15)99)78(127-50)135-58-51(23-107-30(2)86)129-80(73(122-45(17)101)65(58)114-37(9)93)137-60-53(25-109-32(4)88)131-82(75(124-47(19)103)67(60)116-39(11)95)139-62-55(27-111-34(6)90)133-84(77(126-49(2
InChIKey
TUOVZYHNLDIIMD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
(2-Hydroxyethyl)-β-cyclodextrin is a chemically modified, hydroxyalkylated derivative of cyclodextrin that finds potential use mainly in cosmetics application.
Anwendung
(2-Hydroxyethyl)-β-cyclodextrin may be used as a chiral selector to resolve cathinone derivatives, lactic acid and oxybutynin enantiomers by capillary electrophoresis (CE), and high performance liquid chromatography (HPLC) techniques.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
389137-10G4061833431986
389137-1G