Merck
382337
Sigma-Aldrich
α,α-Diphenyl-D-prolinol
98%
Synonym(e):
(R)-(+)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinmethanol, (R)-2-(Diphenylhydroxymethyl)-pyrrolidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.34
Beilstein:
4353363
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +69°, c = 3 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
77-80 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
phenyl
SMILES String
OC([C@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19NO/c19-17(16-12-7-13-18-16,14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16,18-19H,7,12-13H2/t16-/m1/s1
InChIKey
OGCGXUGBDJGFFY-MRXNPFEDSA-N
Anwendung
Used to prepare the corresponding oxazaborolidines for the borane-mediated asymmetric reduction of ketones.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synlett, 929-929 (1993)