Wichtige Dokumente
381977
Hydrochinin-9-phenanthrylether
97%
Synonym(e):
O-(9-Phenanthryl)-hydrochinon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +420°, c = 1 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
120 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@H](Oc3cc4ccccc4c5ccccc35)c6ccnc7ccc(OC)cc67
InChI
1S/C34H34N2O2/c1-3-22-21-36-17-15-23(22)18-32(36)34(29-14-16-35-31-13-12-25(37-2)20-30(29)31)38-33-19-24-8-4-5-9-26(24)27-10-6-7-11-28(27)33/h4-14,16,19-20,22-23,32,34H,3,15,17-18,21H2,1-2H3/t22-,23-,32-,34+/m0/s1
InChIKey
TWOVHUYOMTVDRB-BDCWUMDOSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?