Wichtige Dokumente
381489
Trimethylolpropan-tris(3-mercaptopropionat)
≥95.0%
Synonym(e):
1,1,1-Trimethylolpropane-tris(3-mercaptopropionate), 2,2-Bis(3-sulfanylpropanoyloxymethyl)butyl 3-sulfanylpropanoate, Trimethylolpropane tris(β-mercaptopropionate), Trimethylolpropane tris(3-mercaptopropanoate), Trimethylolpropane tris(3-mercaptopropropionate)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0%
Brechungsindex
n20/D 1.518 (lit.)
bp
220 °C/0.3 mmHg (lit.)
Dichte
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
thiol
SMILES String
CCC(COC(=O)CCS)(COC(=O)CCS)COC(=O)CCS
InChI
1S/C15H26O6S3/c1-2-15(9-19-12(16)3-6-22,10-20-13(17)4-7-23)11-21-14(18)5-8-24/h22-24H,2-11H2,1H3
InChIKey
IMQFZQVZKBIPCQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Preparation of hydrogels, via crosslinking inulin derivatives.
- Construction of porous hybrid monolithic materials.
- As monomer for the preparation of a new thiol-ene based polymeric fluorescence sensor, via photo initiated polymerization.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
381489-100ML | 4061831961256 |
381489-500ML | 4061831961263 |