Wichtige Dokumente
371432
Natriumpercarbonat
avail. H2O2 20-30 %
Synonym(e):
Wasserstoffperoxid-Natriumcarbonat Addukt
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Form
solid
Zusammensetzung
avail. H2O2, 20-30%
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OO.OO.OO.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.4Na.3H2O2/c2*2-1(3)4;;;;;3*1-2/h2*(H2,2,3,4);;;;;3*1-2H/q;;4*+1;;;/p-4
InChIKey
MSLRPWGRFCKNIZ-UHFFFAOYSA-J
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- To prepare polycaprolactone (PCL)-based oxygen-releasing nanofibers for wound dressing.
- For the degradation of Bisphenol A and aniline via advanced oxidation processes.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?