Wichtige Dokumente
361046
α-Ethyl-3-hydroxy-2,4,6-triiodhydrozimtsäure
97%
Synonym(e):
Iophensäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
146-148 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
iodo
SMILES String
CCC(Cc1c(I)cc(I)c(O)c1I)C(O)=O
InChI
1S/C11H11I3O3/c1-2-5(11(16)17)3-6-7(12)4-8(13)10(15)9(6)14/h4-5,15H,2-3H2,1H3,(H,16,17)
InChIKey
GOIQOQCNFWYSTQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?