Merck
349046
Sigma-Aldrich
1-O-Methyl-2-desoxy-D-ribose
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.47 (lit.)
Dichte
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
InChI
1S/C6H12O4/c1-9-6-2-4(8)5(3-7)10-6/h4-8H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6?/m0/s1
InChIKey
NVGJZDFWPSOTHM-YRZWDFBDSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)