Merck
346276
Sigma-Aldrich
Tetrakis(acetonitril)kupfer(I)-hexafluorphosphat
97%
Synonym(e):
Kupfer(I)-tetrakis(acetonitril)hexafluorphosphat, Kupferhaltiges Tetrakis(acetonitril)hexafluorphosphat
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3CN)4Cu]PF6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.72
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: copper
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
160 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Cu+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/4C2H3N.Cu.F6P/c4*1-2-3;;1-7(2,3,4,5)6/h4*1H3;;/q;;;;+1;-1
InChIKey
GNQXUMGHBSAQBV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Tetrakis(acetonitril)kupfer(I)-hexafluorphosphat kann als Katalysator bei der Synthese von Triazolo[1,2-a]indazol-1,3,8-trion- und 2H-Indazolo[2,1-b]phthalazintrionderivaten durch die Umsetzung von Arylaldehyden, Dimedon und Urazol bzw. Phthalhydrazid eingesetzt werden.
Es kann auch als Kupfervorläufer für Folgendes eingesetzt werden:
  • Zur Bildung von Cu2S/CdS-Nanodrahtverbindungen durch ein Kationenaustauschverfahren.
  • Zur Synthese eines monometallischen makrozyklischen Kupferbichinazolin-Liganden [Cu(Mabiq)].
  • Zur Herstellung des kupferhaltigen Komplexes [Cu(2-iQBO)(POP)]PF6]; wobei 2-iQBO=2-(1′-Isochinolyl)benzoxazol und POP=Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether, der lumineszierende Pseudo-Polymorphe bilden kann.
  • Zur Synthese von [Cu(NHC)2]PF6-Komplexen [NHC = N-heterozyklisches Carben], die weiter bei der Hydrosilylierung von Carbonylverbindungen eingesetzt werden können.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Differential conductance (dI/dV) imaging of a heterojunction-nanorod.
Kundu B, et al.
Nanotechnology, 28(9), 095705-095705 (2017)
Synthesis and characterization of [Cu (NHC)2] X complexes: Catalytic and mechanistic studies of hydrosilylation reactions.
Diez-Gonzalez S, et al.
Chemistry?A European Journal , 14(1), 158-168 (2008)
Structural Characterization and Photochemical Properties of Mono-and Bimetallic Cu-Mabiq Complexes.
Stark HS, et al.
Inorganic Chemistry, 28(9), 095705-095705 (2018)
Tetrakis (acetonitrile) copper (I) Hexafluorophosphate as an Efficient Catalyst for the Synthesis of Triazolo [1, 2-a] indazole-1, 3, 8-trione and 2Hindazolo [2, 1-b] phthalazine-trione Derivatives.
Azarifar D, et al.
Letters in Organic Chemistry, 9(2), 128-132 (2012)
Two luminescent pseudo-polymorphic cuprous complexes with different optical properties: Synthesis, characterization and TD-DFT calculations.
Tao XD, et al.
Polyhedron, 144(9), 36-43 (2018)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
346276-25G4061833509524
346276-5G4061826761137