Wichtige Dokumente
339873
Diiodosilan
contains copper as stabilizer
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 3
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Atom Economy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
56-60 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
2.834 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
I[Si]([H])([H])I
InChI
1S/H2I2Si/c1-3-2/h3H2
InChIKey
AIHCVGFMFDEUMO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?