Wichtige Dokumente
329991
2-Chlormethyl-1,3-dioxolan
97%
Synonym(e):
Chloracetaldehyd-ethylenacetal
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
157-158 °C (lit.)
Dichte
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ether
SMILES String
ClCC1OCCO1
InChI
1S/C4H7ClO2/c5-3-4-6-1-2-7-4/h4H,1-3H2
InChIKey
IKZOMJGRWIOEDP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?