Merck
328782
Sigma-Aldrich
Methyl-2-hydroxy-2-methyl-3-oxobutyrat
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3COC(OH)(CH3)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
74-76 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
ketone
SMILES String
COC(=O)C(C)(O)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(7)6(2,9)5(8)10-3/h9H,1-3H3
InChIKey
LNOXHAVSBXMUOI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Methyl 2-hydroxy-2-methyl-3-oxobutyrate may be used in chemical synthesis.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)