Merck
120251
Sigma-Aldrich
Diethyl-2,6-dimethylpyridin-3,5-dicarboxylat
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
solid
bp
208 °C/40 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
72-74 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1cc(C(=O)OCC)c(C)nc1C
InChI
1S/C13H17NO4/c1-5-17-12(15)10-7-11(13(16)18-6-2)9(4)14-8(10)3/h7H,5-6H2,1-4H3
InChIKey
DIIWSYPKAJVXBV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Diethyl 2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate is formed during the oxidation of 4-substituted Hantsch dihydropyridines in presence of methanesulfonic acid, sodium nitrite and wet SiO2 as oxidizing agents.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Photooxidation of 1, 4-dihydropyridines.
Mitsunobu O, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 45, 1453-1457 (1972)
Aromatization of 1, 4-dihydropyridines in the presence of methanesulfonic acid/NaNO2/wet SiO2 under both heterogeneous and solvent free conditions.
Niknam K, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 43(1), 199-199 (2006)