Z506699
Aldrich® Makro-Mikro-KBr-Pelletmatrize
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
Empfohlene Produkte
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchmesser
13 mm
Allgemeine Beschreibung
- Für die Herstellung von KBr-Presslingen mit 13mm Durchmesser. In Kombination mit einer 12-Tonnen Laborpresse und einer Vakuumpumpe verwenden, um die Feuchtigkeit in der Probe zu reduzieren. Kleinere Papier-Einsätze sind seperat verfügbar, diese bilden zudem einen Rahmen zum Anbringen und Lagern der Presslinge.Stempel und Unterteil aus gehärtetem, rostfreien Stahl
- Schwarz-eloxierter Aluminiumkorpus
- Optisch polierter Amboss
- Viton® Siegel
- Evakuierbar mittels 1/4in. (Aussendurchmesser) Schlauchanschluss
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z506729-2EA | 4061833305065 |
Z506737-1EA | 4061837626135 |
Z506702-1EA | 4061833634394 |
Z506737-2EA | |
Z506699-1EA | 4061837626128 |