Wichtige Dokumente
311200
4-Methyl-3-penten-1-ol
97%
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C=CHCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
Dichte
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
C\C(C)=C\CCO
InChI
1S/C6H12O/c1-6(2)4-3-5-7/h4,7H,3,5H2,1-2H3
InChIKey
FKKLUOCEIANSFL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
4-Methyl-3-penten-1-ol was used in the synthesis of tetrahydrofuro[3,2-c]benzothiopyran with a trans:cis ratio of 78:22.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A facile and efficient one-pot synthesis of thiochromans from bis (2-formylphenyl) disulfide and alkenols via iodine-promoted generation and subsequent intramolecular cycloaddition of< i> ortho</i>-thiobenzoquinone methides.
Tetrahedron Letters, 44(34), 6513-6517 (2003)