Wichtige Dokumente
303356
Methyl-12-oxooctadecanoat
98%
Synonym(e):
Methyl 12-ketostearate, Methyl 12-oxostearate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
178-180 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
46-48 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
SMILES String
CCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h3-17H2,1-2H3
InChIKey
XVSPEBNRFAFNAV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)