Wichtige Dokumente
293857
Phenylessigsäure-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Phenylessigsäure-α,β-13C2
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H513CH213CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
265 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
77-79 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
O[13C](=O)[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i6+1,8+1
InChIKey
WLJVXDMOQOGPHL-ANVYNZRWSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
269.6 °F
Flammpunkt (°C)
132.00 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?