Merck
287865
Sigma-Aldrich
Diphenyl(2-methoxyphenyl)phosphin
98%
Synonym(e):
(2-Methoxyphenyl)diphenylphosphine, (o-Methoxyphenyl)diphenylphosphine, 2-(Diphenylphosphino)anisole, Diphenyl(o-anisyl)phosphine, Diphenyl(o-methoxyphenyl)phosphine
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2PC6H4OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
124-126 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
COc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17OP/c1-20-18-14-8-9-15-19(18)21(16-10-4-2-5-11-16)17-12-6-3-7-13-17/h2-15H,1H3
InChIKey
GBXNVYBGIFEOEM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)