Wichtige Dokumente
285072
5-Amino-2-naphthalinsulfonsäure
≥95%
Synonym(e):
1-Amino-6-naphthalenesulfonic acid, 1-Amino-6-sulfonaphthalene, 1-Naphthylamine-6-sulfonic acid, 5-Naphthylamine-2-sulfonic acid, 6-Sulfo-1-naphthylamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
solid
Löslichkeit
soluble 100 mg/mL, clear, brown (1N NH4OH)
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
Nc1cccc2cc(ccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-10-3-1-2-7-6-8(15(12,13)14)4-5-9(7)10/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
InChIKey
UWPJYQYRSWYIGZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?