Wichtige Dokumente
279900
(S)-(+)-2-Phenylpropionsäure
97%
Synonym(e):
(S)-(+)-Hydratropasäure, (S)-HTA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +72°, c = 1.6 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 98% (HPLC)
Brechungsindex
n20/D 1.522 (lit.)
bp
115 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
29-30 °C (lit.)
Dichte
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
phenyl
SMILES String
C[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1
InChIKey
YPGCWEMNNLXISK-ZETCQYMHSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..