Wichtige Dokumente
264784
4,5-Dihydro-3(2H)-thiophenon
98%
Synonym(e):
3-Thiophanon, Tetrahydrothiophen-3-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.528 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
Dichte
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
thioether
SMILES String
O=C1CCSC1
InChI
1S/C4H6OS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H2
InChIKey
DSXFPRKPFJRPIB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?