Merck
W351200
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydrothiophen-3-one
≥97%, FG
Synonym(e):
blackberry thiophenone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.18
FEMA-Nummer:
3512
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
11601
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
15.023
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
berry; fruity; sulfurous
Qualität:
FG
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.508 (lit.)
bp
82 °C/28 mmHg (lit.)
Dichte
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
berry; fruity; sulfurous
SMILES String
CC1SCCC1=O
InChI
1S/C5H8OS/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
YMZZPMVKABUEBL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F
Flammpunkt (°C)
71 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)