Wichtige Dokumente
258156
Desylbromid
97%
Synonym(e):
2-Brom-2-phenylacetophenon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
56-58 °C (lit.)
SMILES String
BrC(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11BrO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
InChIKey
ZFFBIQMNKOJDJE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- synthesis of phosphate esters of benzoin and benzoinyl N-carbobenzyloxyglycylphenylalanate
- novel chemiluminogenic reaction for the sensitive determination of Arg-containing peptides
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?