Wichtige Dokumente
246956
(S)-(−)-1,1′-Bi(2-naphthol)
99%
Synonym(e):
(S)-(−)-1,1′-Binaphthalin-2,2′-diol, (S)-(−)-2,2′-Dihydroxy-1,1′-binaphthalin, (S)-BINOL
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]22/D −34°, c = 1 in THF
Optische Reinheit
ee: 99% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
208-210 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc2ccccc2c1-c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H14O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
InChIKey
PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- asymmetric addition of alkynylzinc to unactivated ketones
- enantioselective ring-opening reaction of meso-stilbene oxide and cyclohexene oxide with anilines
- asymmetric aryl transfers from triaryl(tetrahydrofuran)aluminum reagents to a wide variety of ketones
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?