Merck
244880
Sigma-Aldrich
Natrium-Kalium-Legierung
Sodium 44 wt. %, Potassium 56 wt. %
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Qualität
for analytical purposes
Form
liquid
Zusammensetzung
Potassium, 56 wt. %
Sodium, 44 wt. %
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
SMILES String
[Na].[K]
InChI
1S/K.Na
InChIKey
BITYAPCSNKJESK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)