Wichtige Dokumente
244856
Kalium
ingot, 99.95% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.09 mmHg ( 260 °C)
Assay
99.95% trace metals basis
Form
ingot
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Widerstandsfähigkeit
6.1 μΩ-cm, 20°C
bp
760 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
64 °C (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[K]
InChI
1S/K
InChIKey
ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?