Merck
GF82160232
Sodium
lump, 200 mm max. lump size, weight 100 g, condition sticks
Synonym(e):
NA006100
About This Item
UNSPSC-Code:
12141806
NACRES:
NA.23
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 821-602-32
Gewicht
100 g
Max. Stückgröße
200 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
179.6 °F
Flammpunkt (°C)
82 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)