Wichtige Dokumente
235512
Diethylmalonyldichlorid
98%
Synonym(e):
Diethylmalonic acid dichloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
197-199 °C (lit.)
Dichte
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(CC)(C(Cl)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H10Cl2O2/c1-3-7(4-2,5(8)10)6(9)11/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
FWKCXFPQSXNCBW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- 5,5-diethyl-1,3-dihydroxybarbituric acid (N,N′-dihydroxyveronal) via condensation with 1,3-dibenzyloxyurea
- 1,11-dibronzo-4,8-diaza-6,6-diethyl-5,7-dioxoundecane
- amide containing crowned derivatives of dithiomaleonitrile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?