Wichtige Dokumente
227447
4,9-Dioxa-1,12-dodecandiamin
99%
Synonym(e):
1,4-Bis-(3-aminopropyloxy)-butan, 4,9-Dioxadodecandiamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4609 (lit.)
bp
134-136 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCCCOCCCCOCCCN
InChI
1S/C10H24N2O2/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12/h1-12H2
InChIKey
YOOSAIJKYCBPFW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?