Merck
225088
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-methylphenol
97%
Synonym(e):
3-Hydroxy-4-methyl-anilin, 4-Amino-2-hydroxy-toluol, 5-Amino-o-kresol
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H3(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.15
Beilstein:
2802317
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
160-162 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(N)cc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
InChIKey
DBFYESDCPWWCHN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
The spectrophotometric course of the reaction of 5-amino-2-methylphenol with p-benzoquinone di-imine was studied.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Allergic contact dermatitis caused by cysteamine hydrochloride in permanent wave agent-A new allergen for hairdressers in Japan.
Kazue Nishioka et al.
Contact dermatitis, 80(3), 174-175 (2018-12-12)
Benzoquinone imines. Part IX. Mechanism and kinetics of the reaction of p-benzoquinone di-imines with m-aminophenols.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 5, 539-548 (1972)