Wichtige Dokumente
222941
4-Iodbenzolsulfonylchlorid
95%
Synonym(e):
Pipsylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
80-82 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
ClS(=O)(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4ClIO2S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4H
InChIKey
POXFXTSTVWDWIR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?