Wichtige Dokumente
213365
Selendioxid
ReagentPlus®, powder, 99.8% trace metals basis
Synonym(e):
NSC 56753, Selen(IV)-oxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 157 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99.8% trace metals basis
Form
powder
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
315 °C (subl.) (lit.)
SMILES String
O=[Se]=O
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
InChIKey
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)