Wichtige Dokumente
206067
Kaliumhexachlorplatinat(IV)
reagent grade, 98%
Synonym(e):
Dikalium-Platinhexachlorid, Dikalium-hexachloroplatinat, Kalium-Platin(IV)-chlorid, Kalium-Platin(IV)-hexachlorid, Kaliumchloroplatinat, Kaliumchlorplatinat, Platinkaliumchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Assay
98%
Eignung der Reaktion
core: platinum
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChIKey
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
Anwendung
- K2PtCl6-PEG/SiO2-Komplex-Katalysatorsystem für die Dampfphasenhydrosilylierungsreaktion
- Pt-versehene Nickelpyrophosphat β-Ni2P2O7/Pt- und Nickelphosphat Ni3(PO4)2/Pt-Katalysatoren für die Wasserstoffentwicklungsreaktion (HER) durch Wasserspaltung.
- Kugelförmiger Katalysator aus einem Polypyrrol-Platin-Komplex für die Dekomposition von Wasserstoffperoxid zur Sauerstoffgewinnung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
206067-100G | 4061833301432 |
206067-250MG | |
206067-25G | 4061838768421 |
206067-1G | 4061838084026 |
206067-5G | 4061838096449 |