Wichtige Dokumente
194557
Methoxyessigsäure
98%
Synonym(e):
NSC 7300
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
202-204 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
7-9 °C (lit.)
Dichte
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ether
SMILES String
COCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChIKey
RMIODHQZRUFFFF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
237.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
114 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
194557-25KG | |
194557-250G | 4061838346889 |
194557-50G | 4061838761309 |