Wichtige Dokumente
192309
3,3-Dimethyloxetan
98%
Synonym(e):
β,β-Dimethyloxetane, 3,3-Dimethyloxacyclobutane, 3,3-Dimethyloxetane, 3,3-Dimethyltrimethylene oxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.399 (lit.)
bp
81 °C/765 mmHg (lit.)
Dichte
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
CC1(C)COC1
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-6-4-5/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
RVGLUKRYMXEQAH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
15.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?