Wichtige Dokumente
170216
Methylglyoxal-1,1-dimethylacetal
≥97%
Synonym(e):
1,1-Dimethoxy-aceton, Pyruvaldehyd-1-dimethylacetal
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.398 (lit.)
bp
143-147 °C (lit.)
Dichte
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acetal
ether
ketone
SMILES String
COC(OC)C(C)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)5(7-2)8-3/h5H,1-3H3
InChIKey
ULVSHNOGEVXRDR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
78.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
26 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?