183946
6-(Chlormethyl)uracil
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
257 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
ClCC1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H5ClN2O2/c6-2-3-1-4(9)8-5(10)7-3/h1H,2H2,(H2,7,8,9,10)
InChIKey
VCFXBAPEXBTNEA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 5-bromo-6-(chloromethyl)uracil
- pteridine compounds, potential anticancer agents
- substituted uracil pyridinium compounds, potential inhibitors of thymidine phosphorylase
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)