Merck
176745
Sigma-Aldrich
Perchlorsäure-d
68 wt. % in D2O, 99 atom % D
Synonym(e):
Perchlorsäure-d
About This Item
Lineare Formel:
DClO4 / D2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
68 wt. % in D2O
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.4165
Dichte
1.680 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)/i/hD
InChIKey
VLTRZXGMWDSKGL-DYCDLGHISA-N
Piktogramme
Flame over circleCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2